Documents
17-10085
Sigma-Aldrich
Kit pour immunoprécipitation de la chromatine Magna ChIP® A/G
Single day chromatin immunoprecipitation (ChIP) kit containing all necessary reagents to perform 22 individual chromatin immunoprecipitation (ChIP) reactions using magnetic A/G beads.
Synonyme(s) :
Magnetic ChIP Kit, Magnetic Chromatin Immunoprecipitation
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.52
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Magna ChIP®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Catégories apparentées
Description générale
Contrairement aux protocoles de ChIP classiques qui peuvent s'avérer laborieux et chronophages, le protocole du kit Magna ChIP peut réduire le temps nécessaire à la réalisation d'une expérience de trois jours à seulement un. De plus, le volume réactionnel nécessaire à la méthode Magna ChIP, plus faible, augmente la concentration relative de l'anticorps, ce qui permet d'effectuer la réaction avec de plus petites quantités d'anticorps et de chromatine cisaillée. Enfin, comme ce kit utilise un mélange de billes avec protéine A et protéine G, il est possible d'utiliser un plus large éventail d'isotypes d'anticorps que le type A ou G seul. Ceci permet d'employer un choix plus varié d'anticorps et de ne pas avoir à acheter des kits distincts pour l'immunoprécipitation à base de protéine A et de protéine G. Comme les kits Magna ChIP sont basés sur des billes paramagnétiques, ils sont compatibles avec les plateformes automatisées à haut débit, ce qui permet de réaliser simultanément un grand nombre de réactions. Caractéristiques et avantages :
  • Le protocole rapide basé sur des billes magnétiques permet de réaliser une analyse ChIP en seulement 1 jour.
  • Le mélange de billes avec protéine A+G permet de réaliser une analyse ChIP avec un plus large choix d'anticorps que la protéine A ou G seule.
  • Inclut des colonnes de centrifugation pour rendre la purification de l'ADN plus facile et plus fiable : plus besoin d'extractions pénibles au phénol-chloroforme.
  • Kit complet contenant tous les réactifs nécessaires pour des résultats fiables et reproductibles.
  • Compatible avec les jeux d'amorces et d'anticorps validés ChIPAb+.
L'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) est une technique essentielle qui permet d'analyser les interactions in vivo des protéines avec l'ADN génomique. N'importe quelle protéine associée à la chromatine ou se liant à l'ADN peut être analysée avec cette technique, à condition qu'il existe un anticorps adapté à la protéine. Il est possible de mesurer différentes protéines localisées dans une région spécifique du génome, ou de mesurer la distribution d'une protéine particulière à l'échelle globale du génome. Une autre application importante de cette technique est l'analyse des changements au niveau des modifications des histones qui sont corrélés avec certains processus tels que la transcription, la mitose ou la réparation de l'ADN.
L'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) est une puissante technique de cartographie de la distribution in vivo des protéines associées à l'ADN chromosomique. Il peut s'agir de sous-unités d'histone, de modifications post-traductionnelles, ou d'autres protéines associées à la chromatine telles que les facteurs de transcription, les régulateurs chromatiniens, etc. De plus, la ChIP peut servir à identifier les régions du génome associées à ces protéines ou, inversement, à identifier les protéines associées à une région particulière du génome. La méthodologie ChIP consiste souvent en une réticulation protéine-ADN et protéine-protéine, une fragmentation de la chromatine réticulée, puis une immunoprécipitation de la chromatine avec un anticorps spécifique d'une protéine cible. Les fragments d'ADN isolés dans les complexes formés avec la protéine cible peuvent être identifiés par diverses méthodes, notamment par PCR, puce à ADN ou séquençage de l'ADN. Une PCR classique ou quantitative peut être réalisée afin de vérifier si une séquence d'ADN particulière (correspondant à un gène ou à une région du génome) est associée à la protéine d'intérêt. L'association de la ChIP à des puces à sondes recouvrantes ("tiling microarray") du type promoteur ou génomique ("ChIP-chip") permet d'identifier, à l'échelle du génome entier, les sites de liaison à l'ADN pour les protéines associées à la chromatine avec une résolution précise. Sinon, le séquençage à haut débit de bibliothèques construites à partir d'ADN chromosomique immunoprécipité ("ChIP-Seq") est une alternative efficace à l'approche "ChIP-chip" pour la cartographie des interactions protéine-ADN au sein des génomes de mammifères.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Permet de détecter/quantifier : Protéine A+G
Conditionnement
Capacité du kit : 22 essais d'immunoprécipitation de la chromatine
Composants
Billes magnétiques avec protéine A/G
Tampon de dilution pour ChIP
Tampon de lavage pauvre en sels
Tampon de lavage riche en sels
Tampon de lavage du type LiCl
Tampon TE
Tampon de lyse cellulaire
Tampon de lyse nucléaire
Tampon d'élution pour ChIP (sans protéinase K)
Protéinase K
RNase A
Glycine 10X
PBS 10X
Cocktail d'inhibiteurs de protéases II
Filtres à centrifuger
Tubes de collecte
Réactif de liaison A
Réactif de lavage B
Réactif d'élution C
Forme physique
Deux boîtes contenant tous les réactifs nécessaires à la réalisation de 22 réactions individuelles d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP). Les tampons fournis sont suffisants pour générer de la chromatine à partir de jusqu'à cinq plaques de 15 cm de cellules en culture, chaque plaque donnant jusqu'à 10 préparations de chromatine (nombre variable en fonction du type de cellule et du type d'essai).
Stockage et stabilité
Dès réception, conserver les composants aux températures figurant sur les étiquettes. Lorsqu'ils sont stockés comme indiqué, les composants du kit sont stables pendant 1 an à partir de la date d'expédition.
Informations légales
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C
Hongyu Zhao et al.
Clinical and translational medicine, 9(1), 10-10 (2020-01-30)
The EGFR-vIII mutation is the most common malignant event in GBM. Epigenetic reprogramming in EGFR-activated GBM has recently been suggested to downregulate the expression of tumour suppressor genes. Histone acetylation is important for chromatin structure and function. However, the role
A novel HIV-1-encoded microRNA enhances its viral replication by targeting the TATA box region.
Zhang, Y; Fan, M; Geng, G; Liu, B; Huang, Z; Luo, H; Zhou, J; Guo, X; Cai, W; Zhang, H
Retrovirology null
CREB regulates the expression of neuronal glucose transporter 3: a possible mechanism related to impaired brain glucose uptake in Alzheimer's disease.
Jin, N; Qian, W; Yin, X; Zhang, L; Iqbal, K; Grundke-Iqbal, I; Gong, CX; Liu, F
Nucleic Acids Research null
Human ?-defensin expression is not dependent on CCAAT/enhancer binding protein-? in a murine model.
Glenth?j, A; Dahl, S; Larsen, MT; Cowland, JB; Borregaard, N
Testing null
The cross-talk between canonical and non-canonical Wnt-dependent pathways regulates P-glycoprotein expression in human blood-brain barrier cells.
Pinzon-Daza, ML; Salaroglio, IC; Kopecka, J; Garzon, R; Couraud, PO; Ghigo, D; Riganti, C
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
Contenu apparenté
Protein and nucleic acid interaction reagents and resources for investing protein-RNA, protein-DNA, and protein-protein interactions and associated applications.
Réactifs pour interactions entre protéines et acides nucléiques, ressources permettant d'étudier les interactions protéines/ARN, protéines/ADN et protéines/protéines, et applications associées.