Key Documents
1.09081
Supelco
Nitrate d′argent solution
c(AgNO3)= 0.1 mol/L (1N), reag. Ph Eur, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Nitrate d′argent solution, c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agence
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Precipitation reactions
Conditionnement
Titripac® of
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
c(AgNO₃) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titripur® Réact. Ph. Eur., React. USP
Application
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Liaison
Remplace : EM3214-1 ; EM3214
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,0995 à 0,1005 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,0003 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (le chlorure de potassium, SRM 999), avec le chlorure de sodium, étalon volumétrique (réf. 1.02406), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Le titrage est une méthode analytique permettant de déterminer une concentration inconnue à l'aide d'une solution de concentration connue. Le titrage Karl Fischer est une méthode spécifique largement utilisée pour déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits finis.