Principaux documents
1.09057
Supelco
Solution d'acide chlorhydrique
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Synonyme(s) :
Acide chlorhydrique solution, Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Solution d'acide chlorhydrique, c(HCl) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agence
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Conditionnement
Titripac® of
Concentration
1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Research on the Synthesis of Zinc-Ammonium Phosphate Using Galvanic Waste Sludge as a Source of Zinc.: This study explores the synthesis of zinc-ammonium phosphate from galvanic waste sludge. Hydrochloric acid solution is utilized in the extraction process, demonstrating its effectiveness in recovering valuable metals from industrial waste (Morgovan et al., 2024).
  • Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by the expired Ampicillin drug.: This research investigates the use of expired Ampicillin as a corrosion inhibitor for mild steel in hydrochloric acid solutions. The study highlights a novel application for expired pharmaceuticals in mitigating corrosion in acidic environments (Alamry et al., 2023).
  • Contactless conductivity sensor employing moist paper as absorbent for in-situ detection of generated carbon dioxide gas.: This paper discusses a contactless conductivity sensor for detecting CO2 gas, utilizing hydrochloric acid solutions to generate the gas for calibration and testing. The method offers a simple and efficient approach for environmental monitoring (Sonsa-Ard et al., 2020).
  • The microwave induced plasma with optical emission spectrometry (MIP-OES) in 23 elements determination in geological samples.: This article details the application of microwave-induced plasma optical emission spectrometry for elemental analysis in geological samples. Hydrochloric acid solution is used in the sample preparation process to ensure accurate and efficient element extraction (Niedzielski et al., 2015).
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Conditionnements Titripac® : toutes les références se terminant par "4000, 4003, 9010, 9013". Pour de plus amples d'informations : www.sigmaaldrich.com/Titripac
Liaison
Remplace : HX0603D ; HX0603D-8
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,995 à 1,005 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,003 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, SRM 723), avec le tris(hydroxyméthyl)aminométhane, étalon volumétrique (réf. 1.02408), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
Informations légales
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocoles
Photometric determination of ammonium ions in organic fertilizers by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
Contenu apparenté
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Le titrage Karl Fischer, une méthode d'analyse extrêmement répandue, permet de déterminer la teneur en eau des matières premières et des produits.