If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.02408
Tris Base
solid, reag. USP, reag. Ph. Eur., ISO 17025
Synonyme(s) :
2-Amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol, Base Tris, THAM, Trométamol
138,00 €
Date d'expédition estimée le19 juin 2025Détails
About This Item
138,00 €
Date d'expédition estimée le19 juin 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Tris(hydroxyméthyl)aminométhane, volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Agence
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.0267 hPa ( 20 °C)
Forme
solid
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Technique(s)
titration: suitable
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
Plage de pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
pb
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
219-220 °C/13.3 hPa
Pf
167-172 °C (lit.)
Solubilité
678 g/L
Densité
1.35 g/cm3 at 23 °C
Masse volumique apparente
840 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Clé InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
Caractéristiques et avantages
- Fourni sous forme solide dans un flacon de verre sécurisé afin de garantir sa stabilité pendant toute sa durée de conservation, jusqu'à l'ouverture du flacon
- Matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034
- Matériau ultrapur dont la traçabilité métrologique peut être établie jusqu'aux matériaux de référence du NIST
- Qualifié dans un laboratoire accrédité DIN EN ISO/CEI 17025
- Conforme au chapitre "Réactifs" des pharmacopées USP et Ph. Eur.
- Produit de grande qualité permettant un titrage précis
- Certificat d'analyse fourni
Conditionnement
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf