1.09990
Nitrate d′argent solution
c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
99,90 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
About This Item
99,90 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Nitrate d′argent solution, for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Precipitation reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
7-9 (20 °C in H2O)
Densité
1.27 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable