Principaux documents
1.02404
Supelco
Potassium iodate
volumetric standard, secondary reference material for iodometry, traceable to NIST SRM Certipur®
Synonyme(s) :
Potassium iodate
100 G
121,00 €
100 G
155,00 €
121,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
100 G
121,00 €
100 G
155,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
IKO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Numéro de classement CE :
231-831-9
Nomenclature NACRES :
NA.24
121,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Agence
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
titration: suitable
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
560 °C (decomposes)
Solubilité
92 g/L
Densité
3.98 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
2000 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Potassium iodate is a volumetric standard manufactured under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its mass fraction is determined by potentiometric titration, and it is qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
It is used as secondary reference material for the standardization of volumetric solutions in iodometric titrations, following USP and Ph. Eur.
Caractéristiques et avantages
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Certified reference material according to ISO 17034
  • High-purity material traceable to NIST SRMs
  • Qualified in a DIN EN ISO/IEC 17025 accredited laboratory
  • In accordance with the chapter reagents of USP and Ph. Eur
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Conditionnement
SKU-pack size numbers ending with a "3" are SmartChemicals with an RFID tag on the label for seamless data transfer to the instrument, e.g. xxxxxx1003 or xxxxxxx 4003. More information on www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Articles
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
La détermination du titre ou la standardisation d'une solution de titrage est essentielle à l'obtention de résultats de titrage fiables et exacts. Des solutions de haute qualité vérifiées au moyen d'étalons de grande qualité sont la base de procédures de détermination fiables.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocoles
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf