Key Documents
1.01512
Supelco
Nitrate d′argent
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide nitrique, sel d’argent(I)
About This Item
Formule linéaire :
AgNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-853-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
5.8 (vs air)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
Forme
crystals
solid
Impuretés
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (as sulfate)
≤0.3% Substances not precipitated by hydrochloric acid
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
444 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
212 °C (dec.) (lit.)
Densité
4.35 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
2350 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mn: ≤0.0005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Tl: ≤0.001%
Zn: ≤0.0001%
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Clé InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fluoride-Ion-Responsive Sol-Gel Transition in an L-Cysteine/AgNO3 System: Self-Assembly Peculiarities and Anticancer Activity.: This research presents a novel use of silver nitrate in a sol-gel system that responds to fluoride ions. The findings contribute to the development of responsive materials with potential applications in drug delivery systems and tissue engineering, showcasing the versatility of silver nitrate in advanced material science (Vishnevetskii et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Dosage (argentométrie) : 99,8 - 100,5 %
Identité : test réussi
Acidité ou alcalinité : test réussi
Acide libre : test réussi
Apparence de la solution : test réussi
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,002 %
Cd (cadmium) : ≤ 0,0001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0002 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,0005 %
Ni (nickel) : ≤ 0,0005 %
Pb (plomb) : ≤ 0,001 %
Tl (thallium) : ≤ 0,001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,0001 %
Cuivre et substances précipitées par NH₃ (Al, Bi, Cu, Pb) : test réussi
Substances non précipitées par l'acide chlorhydrique (sous forme de sulfate) : ≤ 0,01 %
Substances non précipitées par l'acide chlorhydrique : ≤ 0,3 %
Conforme aux normes et pharmacopées suivantes : ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.