Principaux documents
850520P
Avanti
n-dodécyl-β-D-maltoside (DDM)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
DDM ; lauryl-maltoside ; dodécyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
1 G
137,00 €
5 G
501,00 €
25 G
1 930,00 €
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
137,00 €
5 G
501,00 €
25 G
1 930,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H46O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
510.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.25
137,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Description
n-dodecyl-β-D-maltopyranoside
Essai
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
Forme
powder
Poids mol.
510.62 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850520P-1g)
pkg of 1 × 25 g (850520P-25g)
pkg of 1 × 5 g (850520P-5g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Description générale
Le n-dodécyl-β-D-maltoside (DDM) est un surfactant à base de sucre.[1]
Le DDM est le détergent le plus couramment utilisé pour l′isolement et la purification des GPCR. En outre, LacY favorise probablement une conformation ouverte intermédiaire d′énergie supérieure in situ, mais après sa purification en présence de DDM, il forme une conformation fermée périplasmique de plus basse énergie. Il est intéressant de noter que les détergents de type maltoside à chaîne ramifiée stabilisent LacY sous sa forme membranaire intégrale.
Application
Le n-dodécyl-β-D-maltoside (DDM) a été utilisé pour solubiliser des extraits mitochondriaux de fibroblastes en vue d′effectuer une analyse par électrophorèse sur gel de polyacrylamide natif bleu (BN-PAGE) de complexes de phosphorylation oxydative (OXPHOS) assemblés.[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Le n-dodécyl-β-D-maltoside (DDM) est biocompatible et biodégradable.[1] Il joue un rôle de facilitateur du transfert d′électrons afin de réduire le potentiel d′oxydation du 3,4-éthylènedioxythiophène (EDOT). Il peut également augmenter la solubilité d′EDOT dans les solutions aqueuses.[1]
Conditionnement
Flacon de 20 ml en verre transparent avec bouchon à vis (850520P-1g)
Flacon en verre ambré de 125 ml à goulot large et bouchon à vis (850520P-25g)
Flacon en verre ambré de 30 ml à goulot large et bouchon à vis (850520P-5g)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Truc Do et al.
Nature microbiology, 5(2), 291-303 (2020-01-15)
Bacteria are protected by a polymer of peptidoglycan that serves as an exoskeleton1. In Staphylococcus aureus, the peptidoglycan assembly enzymes relocate during the cell cycle from the periphery, where they are active during growth, to the division site where they
Biallelic mutations in ATP5F1D, which encodes a subunit of ATP synthase, cause a metabolic disorder
Olahova M, et al.
American Journal of Human Genetics, 102(3), 494-504 (2018)
Anastasiia Gusach et al.
Nature communications, 10(1), 5573-5573 (2019-12-08)
Cysteinyl leukotriene G protein-coupled receptors CysLT1 and CysLT2 regulate pro-inflammatory responses associated with allergic disorders. While selective inhibition of CysLT1R has been used for treating asthma and associated diseases for over two decades, CysLT2R has recently started to emerge as
Electrochemical polymerization of 3, 4-ethylenedioxythiophene in aqueous solution containing N-dodecyl-beta-d-maltoside
Zhang S, et al.
European Polymer Journal, 42(1), 149-160 (2006)
Xiaoxu Jiang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 109(12), E698-E704 (2012-02-23)
LacY mutant Cys154 → Gly exhibits a periplasmic-closed crystal structure identical to the WT, but is periplasmic-open in the membrane. The mutant hardly catalyzes transport, but binds galactosides from either side of the membrane with the same affinity and is