250520P
Avanti
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside
85%, Avanti Polar Lipids
Synonyme(s) :
DDM; lauryl maltoside; dodecyl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
About This Item
Produits recommandés
product name
N-Dodecyl-Beta-D-Maltoside (DDM, 85%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Pureté
>85% (contains <15% alpha isomer)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (250520P-1g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C24H46O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-32-23-21(31)19(29)22(16(14-26)34-23)35-24-20(30)18(28)17(27)15(13-25)33-24/h15-31H,2-14H2,1H3/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
Clé InChI
NLEBIOOXCVAHBD-QKMCSOCLSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable