C8667
Cholestérol
Sigma Grade, ≥99%
Synonyme(s) :
3β-hydroxy-5-cholestène, 5-Cholestén-3β-ol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep wool
Niveau de qualité
Qualité
Sigma Grade
Pureté
≥99%
Forme
powder
Point d'ébullition
360 °C (lit.)
Pf
147-149 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
Densité
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Informations sur le gène
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Ar(24208) , Polb(29240)
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Cholesterol biosynthesis starts in the hepatic endoplasmic reticulum with acetyl-CoA, yielding 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA via HMG-CoA synthase.