Principaux documents
I5513
Sigma-Aldrich
Imidazole
Imidazole
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
for molecular biology, ≥99% (titration)
Synonyme(s) :
3-Azapyrrole, 1,3-Diaza-2,4-cyclopentadiène, Glyoxaline
5 G
83,40 €
25 G
266,00 €
100 G
798,00 €
83,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
83,40 €
25 G
266,00 €
100 G
798,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
68.08
Beilstein:
103853
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
eCl@ss :
39161001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
83,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (titration)
Forme
crystalline powder
Conditions de stockage
dry at room temperature
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
molecular cloning: suitable
protein purification: suitable
Couleur
white
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
Pf
88-91 °C (lit.)
Solubilité
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Densité
1.004 g/cm3 at 20—25 °C
1.006 g/cm3 at 20—25 °C
Adéquation
suitable for molecular biology
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
Activité étrangère
DNase, RNase and protease, none detected
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
Clé InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L'imidazole, aussi connu sous le nom de glyoxaline, est un diazole hétérocyclique aromatique et un tampon biologique essentiel efficace sur la plage de pH allant de 6,2 à 7,8 à 25 °C. Il a un vaste éventail d'applications en biologie moléculaire, en biochimie et en protéomique. En protéomique, l'imidazole est essentiel pour éluer les protéines portant une étiquette histidine sur les colonnes d'IMAC. C'est un chélateur puissant des cations divalents (zinc et nickel par exemple), qui perturbe l'interaction entre l'étiquette His et les ions métalliques. Cela lui permet d'éluer efficacement les protéines purifiées.
L'imidazole est également indispensable pour accroître la pureté des protéines. Il est très utilisé dans la préparation de solutions tampons optimisées pour les colonnes de purification downstream. Les solutions d'imidazole sont aussi des agents d'élution et de lavage efficaces dans tous les procédés de purification de protéines. L'imidazole peut aussi être utilisé dans les essais avec de la peroxydase de raifort (HRP) ou dans la coloration inverse de gels SDS-PAGE pour la détection des protéines. L'imidazole est un réactif polyvalent intéressant pour un large éventail d'applications biologiques. C'est un constituant essentiel de nombreux tampons ; on le rencontre aussi dans des protocoles de purification et de détection des protéines.
Application
L'imidazole a été utilisé :
  • dans les tampons de lyse, de lavage et d'élution de la protéine Sonic Hedgehog (shh-N) comportant une étiquette de poly-histidine[1].
  • dans le tampon d'élution à gradient par étapes pour la purification des aldocétoréductases à étiquette de poly-histidine par chromatographie d'affinité au nickel[2].
  • comme composant du tampon d'homogénéisation pour la purification des compartiments de phagosomes de cellules dendritiques[3].
  • comme tampon de liaison, tampon de lavage et tampon d'élution dans une étude impliquant l'expression et la purification de facteurs de croissance bioactifs destinés à servir en culture cellulaire et en agriculture cellulaire.[4][3]
Excellent pour les tampons compris dans la plage de pH 6,2-7,8
Actions biochimiques/physiologiques
Les dérivés d′imidazole possèdent des propriétés antibactériennes, antifongiques et anticancéreuses.[5] Ils interagissent avec l′ADN et se lient également aux protéines, bloquant ainsi la division cellulaire. Ils agissent également comme agents déstabilisants et inhibent les enzymes topoisomérase et CYP26A1 (cytochrome P450 famille 26, sous-famille A, membre 1). Les médicaments à base d′imidazole trouvent une utilisation dans la chimiothérapie du cancer.[6] L′imidazole est utilisé comme constituant des tampons de purification des protéines recombinantes comportant une étiquette de poly-histidine par chromatographie d′affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC).[7]
Caractéristiques et avantages
  • Produit adapté à la biologie moléculaire et à la biochimie.
  • Peut entrer dans la composition de tampons, pour la séparation de protéines.
  • Exempt de DNases, NICKases, RNases et protéases.
  • Pouvoir tampon efficace de pH 6,2 à pH 7,8 (à 25 C), avec un pKa de 6,9 (à 25 C).
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
293.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
145 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Protein expression and purification of bioactive growth factors for use in cell culture and cellular agriculture
Semper C et al.
STAR protocols, 4, 102351-102351 (2023)
Isolation of Phagosomes from Dendritic Cells by Using Magnetic Beads
Manoury B
Bio-protocol, 3(14), 177-184 (2013)
[Purification of proteins using polyhistidine affinity tags
Bornhorst JA and Falke JJ
Methods in Enzymology, 326, 245-254 (2000)
Molecular pathways regulating pro-migratory effects of Hedgehog signaling
Hochman E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 33860-33870 (2006)
Imidazole: Having versatile biological activities
Verma A, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2013)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Atlanta, GA
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    SARS-CoV-2 Spike and RBD protein purification
    The product quality is very good and helped to purify SARS-CoV-2 RBD and Spike protein