Documents
UFC5003
Millipore
Filtre à centrifuger Amicon® Ultra, seuil de coupure nominal de 3 kDa
sample volume 0.5 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Synonyme(s) :
Concentrateur centrifuge, seuil de coupure de 3 kDa, volume d'échantillon de 0,5 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104916
eCl@ss :
36100101
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polypropylene cap
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Amicon®
Fabricant/nom de marque
Amicon® Ultra
Paramètres
0.5 mL sample volume
Technique(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Longueur
4.99 cm (1.96 in.)
Diamètre
10.8 mm
Surface de filtration
1 cm2
Volume
0.5 mL
Dimension de pores
3 kDa MWCO
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres à centrifuger Amicon® Ultra de 0,5 ml assurent une ultrafiltration rapide avec des facteurs de concentration élevés et permettent de récupérer facilement le concentré à partir de matrices d'échantillons complexes et diluées. Par exemple, le cytochrome C (12,4 kDa) en concentration initiale de 0,25 mg/ml est généralement retenu à plus de 95 %.
Leur configuration verticale et leur surface utile de filtration en font des dispositifs très performants : traitement rapide, très bon taux de récupération (en général plus de 90 % de la solution de départ diluée) et possibilité de concentrer l'échantillon 30 ×. Leur configuration verticale permet en outre de minimiser la polarisation du soluté, et donc, le colmatage de la membrane qui en découle. Enfin, la présence d'une butée physique à l'intérieur du dispositif empêche d'atteindre la siccité et prévient les éventuelles pertes d'échantillon. Une étape de centrifugation inverse facile à mettre en œuvre permet de récupérer efficacement l'échantillon concentré (espèces retenues) après le recueil du filtrat.
Les dispositifs Amicon® Ultra de 0,5 ml sont livrés non stériles et sont à usage unique. Grâce à leur membrane verticale et à la centrifugation inverse, les filtres Amicon® Ultra de 0,5 ml offrent d'excellentes performances ainsi que des temps de centrifugation réduits.
Application
  • Ultrafiltration sur membrane Ultracel® à seuil de coupure de 3 000 Da
  • Concentration d'échantillons biologiques contenant des antigènes, des anticorps, des enzymes, des acides nucléiques ou des micro-organismes
  • Purification des composants macromoléculaires présents dans des extraits de culture tissulaire ou des lysats cellulaires, élimination des amorces, élimination des linkers ou marqueurs macromoléculaires d'un mélange réactionnel, et élimination des protéines avant chromatographie liquide haute performance
  • Dessalage, échange de tampon et dialyse des protéines
Caractéristiques et avantages
  • Membrane Ultracel® en cellulose régénérée à seuil de coupure nominal de 3 kDa offrant une récupération du rétentat supérieure à 90 %
  • Concentration de 500 μl en 15 μl
  • Facteur de concentration de 25 × à 30 ×
  • Très bonne récupération de l'échantillon (plus de 90 % de la solution de départ diluée)
  • Traitement rapide : 10 à 30 minutes
  • Possibilité de centrifugation inverse pour assurer l'uniformité des taux de récupération
Forme physique
Code couleurs : Transparent
Informations légales
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Articles
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Méthodes de filtration et sélection d'un filtre membrane pour la purification et la production de nanoparticules.
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Afficher tout
Protocoles
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Contenu apparenté
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.