Documents
B6916
Supelco
Réactif de Bradford
for 0.1-1.4 mg/ml protein
Synonyme(s) :
Dosage des protéines par liaison du bleu de Coomassie, réactif de coloration des protéines
About This Item
Code UNSPSC :
12161500
Nomenclature NACRES :
NA.32
Niveau de qualité
Forme
solution
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La méthode de Bradford consiste à ajouter le bleu brillant de Coomassie (G-250) à une solution protéique. Le colorant bleu de Coomassie s′associe avec les acides aminés basiques et aromatiques, provoquant un changement d′absorbance lors du dosage des protéines.
Application
Le réactif de Bradford a été utilisé pour déterminer la concentration totale en protéines.
Caractéristiques et avantages
  • Ce réactif est prêt à utiliser. Aucune dilution ou aucun mélange nécessaire.
  • La couleur se développe rapidement. Une incubation de cinq minutes suffit avant la lecture de l′échantillon à 595 nm.
  • Les sucres réducteurs et les substances réductrices ou les thiols n′interfèrent pas avec ce réactif.
  • Ce réactif convient aux essais aux formats micro (1-10 μg/ml) et standard (50-1400 μg/ml).
  • Il peut être utilisé dans les essais en microplaques.
  • Essai peu coûteux.
Informations légales
Application
Réf. du produit
Description
Tarif
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sin-Jin Li et al.
Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland), 36(3), 760-767 (2016-06-28)
The cellular mechanisms of obesity-induced cardiomyopathy are multiple and not completely elucidated. The objective of this study was to differentiate two obesity-associated cardiomyopathy miniature pig models: one with the metabolic syndrome (MetS), and one with a metabolically healthy obesity (MHO).
Influence of condensing equipment and temperature on exhaled breath condensate pH, total protein and leukotriene concentrations.
Czebe K et al.
Respiratory Medicine, 102, 720-720 (2008)
M Tal et al.
The Journal of biological chemistry, 260(18), 9976-9980 (1985-08-25)
Dimethyl sulfoxide was found to be effective for extraction of Coomassie Brilliant Blue R-250 (Coomassie R) from stained proteins on polyacrylamide gel slices. A good correlation was found between the ability of different proteins to bind Coomassie R and their
Role of rpoS in the development of cell envelope resilience and pressure resistance in stationary-phase Escherichia coli.
Charoenwong D et al.
Applied and Environmental Microbiology, 77, 5220-5229 (2011)
Hugh S Winwood-Smith et al.
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 313(4), R347-R356 (2017-07-14)
Long-term studies have found that low-carbohydrate diets are more effective for weight loss than calorie-restricted diets in the short term but equally or only marginally more effective in the long term. Low-carbohydrate diets have been linked to reduced glycogen stores
Articles
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
Protocoles
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Rules and good practice in sample preparation for Western blot sample preparation from cell culture and tissue samples.
Contenu apparenté
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
Méthodes, réactifs et technologies de dosage immunologique permettant de mesurer avec précision la concentration en protéines dans divers échantillons.
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.