850511P
Avanti
n-octyl-β-D-glucoside
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
octyl glucoside; OG; OGP
137,00 €
About This Item
137,00 €
Produits recommandés
Description
n-octyl-β-D-glucopyranoside
Essai
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
Forme
powder
Poids mol.
292.37 g/mol
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850511P-1g)
pkg of 1 × 5 g (850511P-5g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clé InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable