PROTDT
ProteoPrep® Detergent Sample Kit
Synonyme(s) :
protein solubilization detergent
About This Item
Produits recommandés
Durée de conservation
2 yr
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Application
Informations légales
Composants de kit seuls
- Brij® C10 1 g
Composants de kit également disponibles séparément
- A1346ASB-14 1 gFDS
- C0856C7BzO 1 gFDS
- P2393Polyoxyethylene (10) tridecyl ether, mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating 1 gFDS
- C9426CHAPS hydrate, BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥98% (HPLC) 1 gFDS
- D4641n-Dodecyl β-D-maltoside, ≥98% (GC) 1 gFDS
- O8001Octyl β-D-glucopyranoside, ≥98% (GC) 1 gFDS
- O6004Octyl β-D-1-thioglucopyranoside, ≥98.0% (GC) 1 gFDS
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable