830756P
Avanti
17:0 PE
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
PE(17:0/17:0); 110886
183,00 €
About This Item
183,00 €
Produits recommandés
Description
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (830756P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (830756P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C39H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-38(41)45-35-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)48-39(42)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37H,3-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/t37-/m1/s1
Clé InChI
YSFFAUPDXKTJMR-DIPNUNPCSA-N
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3