860585P
Avanti
17:0 SM (d18:1/17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860585P, powder
Synonyme(s) :
N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
435,00 €
About This Item
435,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860585P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860585P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 860585P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C40H81N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-40(44)41-38(37-48-49(45,46)47-36-35-42(3,4)5)39(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h31,33,38-39,43H,6-30,32,34-37H2,1-5H3,(H-,41,44,45,46)/b33-31+/t38-,39+/m0/s1
Clé InChI
YMQZQHIESOAPQH-JXGHDCMNSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit