850350P
Avanti
15:0 PC
1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
PC(15:0/15:0)
118,00 €
About This Item
118,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 200 mg (850350P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850350P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850350P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 850350P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/p+1
Clé InChI
LJARBVLDSOWRJT-UHFFFAOYSA-O
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable