860903P
Avanti
17:0-17:1-17:0 D5 TG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,3(d5)-diheptadecanoyl-2-(10Z-heptadecenoyl)-glycerol
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860903P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C(C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCCC/C=C\CCCCCC)=O)C([2H])([2H])OC(CCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C54H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-52(55)58-49-51(60-54(57)48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)50-59-53(56)47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h21,24,51H,4-20,22-23,25-50H2,1-3H3/b24-21-/i49D2,50D2,51D
Clé InChI
OWYYELCHNALRQZ-ADIIQMQPSA-N
Application
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3