850355P
Avanti
16:0 PC (DPPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; DPPC; PC(16:0/16:0)
53,80 €
About This Item
53,80 €
Produits recommandés
Description
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850355P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850355P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850355P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850355P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3
Clé InChI
KILNVBDSWZSGLL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable