700186M
Avanti
17:0 cholesteryl ester
cholest-5-en-3β-yl heptadecanoate, methylene chloride solution
Synonyme(s) :
cholesteryl heptadecanoate; 110864
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
methylene chloride solution
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (700186M-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 700186M
Concentration
1 mg/mL (700186M-1mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-42(45)46-37-29-31-43(5)36(33-37)25-26-38-40-28-27-39(35(4)23-21-22-34(2)3)44(40,6)32-30-41(38)43/h25,34-35,37-41H,7-24,26-33H2,1-6H3/t35-,37+,38+,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1
Clé InChI
PPQNZVDOBYGOLY-BFGJSWSOSA-N
Description générale
Application
- in the egg yolk lipid extraction as an internal standard for mass spectroscopy analysis[3]
- as a reference internal standard for plasma lipid determination using thin layer chromatography (TLC)[4]
- as an external standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry[5]
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)