830856P
Avanti
17:0 PA
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonyme(s) :
PA(17:0/17:0)
163,00 €
About This Item
163,00 €
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (830856P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 830856P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC)O
InChI
1S/C37H73O8P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-36(38)43-33-35(34-44-46(40,41)42)45-37(39)32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35H,3-34H2,1-2H3,(H2,40,41,42);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
Clé InChI
IAELRFKIVVBNTO-RUQJKXHKSA-M
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable