Principaux documents
858127C
Avanti
17:1 Lyso PG
1-(10Z-heptadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Synonyme(s) :
1-heptadecenoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); PG(17:1(10Z)/0:0); 110712
5 MG
163,00 €
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
163,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H44NaO9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
163,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (LPG; may contain up to 10% of the 2-LPG isomer, TLC)
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (858127C-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 858127C
Concentration
5 mg/mL (858127C-5mg)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Lyso-phospholipids are non bilayer-forming lipids, which are produced in γ-proteobacteria. They are present in normal bacterial membranes.[1]
Application
17:1 Lyso PG has been used as a standard for lipid profiling of rat peritoneal surface layers in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method .[2]
Actions biochimiques/physiologiques
Lyso phosphoglycerol (Lyso PG) and acyl-CoA facilitates the synthesis of phosphoglycerol using lysophosphatidylglycerol acyltransferase 1 (LPGAT1).[3] Lysophospholipids exhibits detergent- like physical property.[1]
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (858127C-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Lipid profiling of rat peritoneal surface layers by online normal-and reversed-phase 2D LC QToF-MS
Nie H, et al.
Journal of Lipid Research, 51(9), 2833-2844 (2010)
Substrate selectivity of lysophospholipid transporter LplT involved in membrane phospholipid remodeling in Escherichia coli
Lin Y, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(5), 2136-2149 (2016)
Hideo Shindou et al.
The Journal of biological chemistry, 284(1), 1-5 (2008-08-23)
Cell membranes contain several classes of glycerophospholipids, which have numerous structural and functional roles in the cells. Polyunsaturated fatty acids, including arachidonic acid and eicosapentaenoic acid, are located at the sn-2 (but not sn-1)-position of glycerophospholipids in an asymmetrical manner.
Jordon M Inloes et al.
Biochemistry, 57(39), 5759-5767 (2018-09-18)
Deleterious mutations in the serine hydrolase DDHD domain containing 1 (DDHD1) cause the SPG28 subtype of the neurological disease hereditary spastic paraplegia (HSP), which is characterized by axonal neuropathy and gait impairments. DDHD1 has been shown to display PLA1-type phospholipase