Principaux documents
900859
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Synonyme(s) :
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
50 MG
227,00 €
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
227,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12BrFO2SSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
335.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
227,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)Br)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C11H12BrFO2SSi/c1-17(2,3)5-4-9-6-10(12)8-11(7-9)16(13,14)15/h6-8H,1-3H3
Clé InChI
CUUVPHAGWQDSCZ-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Bromo-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.