900957
Azide agarose
Synonyme(s) :
Azide functionalized agarose
178,00 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
About This Item
178,00 €
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Produits recommandés
Forme
slurry (50% slurry in 20% ethanol / 80% water)
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Indice de réfraction
n/D 1.343
Densité
0.978 g/mL
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Il peut se révéler difficile de choisir l'agent de réticulation qui conviendra à vos recherches en biochimie ou en bioconjugaison. Notre guide de sélection peut vous aider à trouver la solution idéale pour vos applications.