Principaux documents
900683
Sigma-Aldrich
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine
95%
Synonyme(s) :
Amino diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCC1(N=N1)CCC#C
Clé InChI
FMCIBERQJQEYIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Self-react. C
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable