Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
139009
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undéc-7-ène
98%
Synonyme(s) :
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimidol[1,2-a]azépine, DBU
17,60 €
About This Item
17,60 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
5.3 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice de réfraction
n20/D 1.522-1.524 (lit.)
pb
80-83 °C/0.6 mmHg (lit.)
Pf
-70 °C
Densité
1.018 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Chaîne SMILES
C1CCN2CCCN=C2CC1
InChI
1S/C9H16N2/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1/h1-8H2
Clé InChI
GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Comme catalyseur de l′estérification des acides carboxyliques avec du carbonate de diméthyle.[5]
- Dans la synthèse d′analogues de la duocarmycine et de CC-1065.[1]
- Comme catalyseur de la réaction d′addition d′aza-Michael[6] et de la réaction de condensation de Knovenegal.[7]
- Comme base pour la déshalogénation d′adduits de Diels-Alder halogénés, les 2,4-diénones activées ainsi obtenues ayant été soumises à des additions de Michael régio et stéréodirigées avec le réactif de Yamamoto (CH3Cu · BF3).[8]
- Dans une nouvelle synthèse du système de cycles ABCD de la camptothécine.[9]
Caractéristiques et avantages
Formule chimique
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
240.8 °F
Point d'éclair (°C)
116 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The prevalence of organofluorine compounds in industry and drug design necessitates the ability to introduce C–F bonds to molecules.
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?