Principaux documents
900602
Sigma-Aldrich
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
Synonyme(s) :
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
100 MG
262,00 €
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
262,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Groupe fonctionnel
alkyne
carboxylic acid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(C(O)=O)C=C2
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20)
Clé InChI
URDMKFAPEKSQDV-UHFFFAOYSA-N
Application
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.