Principaux documents
900615
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Synonyme(s) :
Hydroxyl benzophenone alkyne, Probe building block
100 MG
90,50 €
90,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
90,50 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
90,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O(CC#C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H12O3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(17)8-4-12/h1,3-10,17H,11H2
Clé InChI
TZKIHDJSIXVMIQ-UHFFFAOYSA-N
Application
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.