900847
4-(Fluorosulfonyl)-3-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Synonyme(s) :
Carboxyl sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Essai
≥95%
Forme
powder or crystals
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=C(S(F)(=O)=O)C=C1)=O
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.