Principaux documents
900599
Sigma-Aldrich
(4-(Aminomethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
95%
Synonyme(s) :
Amino benzophenone alkyne, Probe building block
100 MG
344,00 €
344,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
344,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H15NO2
Poids moléculaire :
265.31
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
344,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Température de stockage
−20°C
Application
(4-(Aminomethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.