900600
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Synonyme(s) :
Carboxyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Disponibilité
available only in USA
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=S(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=CC(C(O)=O)=C1)(F)=O
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable