Principaux documents
900674
Sigma-Aldrich
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
Synonyme(s) :
Si-TAAcONa, SiliaMetS® TAAcONa
10 G
92,70 €
92,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
92,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Forme
powder
Durée de conservation
2 yr (expiration date period)
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Dimension de pores
60 Å pore size
Capacité
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
Solubilité
all common solvents: soluble (aqueous and organic)
Masse volumique apparente
635 g/L (typical tap density)
Application
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel is a metal scavenger: Ca, Cu, Cs, Ir, Li, Mg, Ni, Os, Pd, and Sn.
Attention
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Informations légales
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable