Principaux documents
68742
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfone
≥98.0% (GC)
Synonyme(s) :
(Methylsulfonyl)benzene, (Phenylsulfonyl)methane, Phenyl methyl sulfone
10 G
202,00 €
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
202,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.20
Beilstein:
1906914
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
202,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Pf
85-87 °C
Groupe fonctionnel
sulfone
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
JCDWETOKTFWTHA-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Versatile building block for the construction of diverse functionalities[1][2][3][4]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
M.C. Mussatto et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 260-260 (1980)
M. Julia et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1646-1646 (1978)
P.A. Bartlett et al.
Journal of the American Chemical Society, 100, 4852-4852 (1978)
Shaofang Sun et al.
Water research, 156, 1-8 (2019-03-22)
Very recently, several studies have found that homogeneous reducing agents (e.g., sodium thiosulfate (Na2S2O3), and sodium sulfite (Na2SO3)) can activate ferrate to enhance the degradation of selected contaminants. In this work, it was found that heterogeneous carbon nanotube (CNT) could
M. Julia et al.
Tetrahedron Letters, 277-277 (1976)