224189
4-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
95%
Synonyme(s) :
4-Carboxybenzenesulfonyl fluoride, p-(Fluorosulfonyl)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: click chemistry
Pf
272-273 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C7H5FO4S/c8-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
Clé InChI
DJUJJHDCOUPERR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges