Documents
407909
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethanolamine
98%
Synonyme(s) :
2-(Z-Amino)ethanol, Benzyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2NHCO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro Beilstein :
2050891
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Point d'ébullition
215 °C/15 mmHg (lit.)
Pf
58-60 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Cbz
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c12-7-6-11-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,12H,6-8H2,(H,11,13)
Clé InChI
SAGINAGERRNGGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable