Principaux documents
213225
Sigma-Aldrich
Bromure de lithium
ReagentPlus®, ≥99%
100 G
65,70 €
500 G
172,00 €
2 KG
471,00 €
65,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
65,70 €
500 G
172,00 €
2 KG
471,00 €
About This Item
Formule linéaire :
LiBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.85
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
65,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Pression de vapeur
1 hPa ( 748 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
≥99%
Forme
powder
pH
7 (20 °C, 10 g/L)
Pf
550 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Le réactif à base de LiBr/chlorotriméthylsilane participe à la conversion d′alcools en bromures.[1]
Application
Le bromure de lithium (LiBr) peut être employé comme catalyseur dans les études suivantes :
  • Transformation d′aldéhydes (avec insaturation α,β et aromatique) en dithioacétals par dithioacétalisation sans solvant.[2]
  • Synthèse d′oléfines par réaction de condensation de composés carbonylés avec des composés à méthylène actif.[3]
  • Synthèse verte de β-amino-alcools.[4]
  • Bromation chimiosélective et régiosélective de composés aromatiques à l′aide d′un système de réactifs du type LiBr/nitrate d'ammonium et de cérium (CAN) (servant de source d′ions Br+).[5]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Lithium Bromide, an Inexpensive and Efficient Catalyst for Opening of Epoxide Rings by Amines at Room Temperature under Solvent-Free Condition.
Chakraborti AK, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2004(17), 3597-3600 (2004)
An efficient chemo and regioselective oxidative nuclear bromination of activated aromatic compounds using lithium bromide and ceric ammonium nitrate.
Roy SC, et al.
Tetrahedron Letters, 42(39), 6941-6942 (2001)
Lithium bromide as a new catalyst for carbon-carbon bond formation in the solid state.
Prajapati D, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 9, 959-960 (1996)
Lithium bromide-catalyzed highly chemoselective and efficient dithioacetalization of α,β-unsaturated and aromatic aldehydes under solvent-free conditions.
Firouzabadi H, et al.
Synthesis, 58-60 (1999)
Chlorotrimethylsilane/lithium bromide and hexamethyldisilane/pyridinium bromide perbromide: effective and selective reagents for the conversion of alkyl (cycloalkyl and aralkyl) alcohols into bromides.
Olah GA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45(9), 1638-1639 (1980)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf