Documents
382027
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethanolamine
98%
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Numéro Beilstein :
2353995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
viscous liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
Boc
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
Clé InChI
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Application
Amine protected, difunctional reagent employed in the synthesis of phosphatidyl ethanolamines and ornithine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis, 133-133 (1993)
Synthetic Communications, 21, 359-359 (1991)