521582
1-Chloro-6-iodohexane
96%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.5230 (lit.)
Point d'ébullition
110 °C (lit.)
Densité
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
ClCCCCCCI
InChI
1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Clé InChI
QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter