390836
2,4-Dimethylpyrrole
97%
Synonyme(s) :
2,4-Dimethyl-1-pyrrole, 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3H-pyrrole
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.496 (lit.)
Point d'ébullition
165-167 °C (lit.)
Densité
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c[nH]c(C)c1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
Clé InChI
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- 2,5-bis(2′,4′-dimethyl-5′-pyrryl)p-benzoquinone
- boron dipyrromethene (BODIPY) dyes
- 2,4-dimethyl-6-methoxyprodigiosene
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter