This compound is miscible in water at a concentration of 50 µl/mL or approximately 47 µg/mL, based on a density of 0.935 g/mL. Solubility in other solvents, such as DMSO, has not been determined.
D183601
2,5-Dimethylpyrrole
98%
54,50 €
About This Item
54,50 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.505 (lit.)
pb
165 °C/740 mmHg (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)[nH]1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-4-6(2)7-5/h3-4,7H,1-2H3
Clé InChI
PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is its solubility in DMSO?