158410
5-Bromovaleric acid
97%
37,90 €
About This Item
37,90 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
38-40 °C (lit.)
Solubilité
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
Clé InChI
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup