302368
Acetoxyacetyl chloride
97%
Synonyme(s) :
α-Acetoxyacetyl chloride, (Acetyloxy)acetyl chloride, (Chlorocarbonyl)methyl acetate, 2-(Acetyloxy)acetyl chloride, 2-Acetoxyacetyl chloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate, Acetic acid (chlorocarbonyl)methyl ester, Acetylglycoloyl chloride
54,80 €
About This Item
54,80 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
pb
55 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
ester
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-3(6)8-2-4(5)7/h2H2,1H3
Clé InChI
HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter