Principaux documents
640514
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrrole-2-carboxaldehyde
95%
1 G
75,20 €
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
75,20 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
solid
Pf
95-99 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3
Clé InChI
RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3