244341
2-Butyn-1-ol
98%
55,60 €
About This Item
55,60 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
Pf
−2.2 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC#CCO
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3
Clé InChI
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup