Principaux documents
335312
Sigma-Aldrich
2-Pentyn-1-ol
98%
5 G
74,20 €
74,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
74,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C≡CCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.12
Beilstein:
1734007
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.452 (lit.)
pb
84-85 °C/57 mmHg (lit.)
Densité
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC#CCO
InChI
1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2,5H2,1H3
Clé InChI
WLPYSOCRPHTIDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Pentyn-1-ol was employed as starting reagent for the synthesis of (-)-muricatacin.[1] It was also used in the preparation of (2Z)-3-tributylstannyl-2-penten-1-ol.[2]
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
A Wada et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(9), 1391-1394 (2000-09-19)
Palladium catalyzed cross coupling reactions of a vinyl triflate intermediate and various alkenyl stannanes afforded trisubstituted Z-olefins stereoselectively in high yields. These olefins were then converted to the corresponding 9Z-retinoic acids via Horner-Emmons reaction and subsequent basic hydrolysis in excellent
H Makabe et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 57(6), 1028-1029 (1993-06-01)
The synthesis of (-)-muricatacin starting from 1-bromododecane and 2-pentyn-1-ol is described. 2-Pentadecyn-1-ol (4), which was prepared from 1-bromododecane (2) and 2-pentyn-1-ol (3), was converted to epoxy alcohol 6 through a two-step reaction sequence, 6 being successively submitted to tosylation, iodination