Principaux documents
240532
Sigma-Aldrich
Allyl alcohol
≥99%
Synonyme(s) :
2-Propen-1-ol
5 ML
41,50 €
100 ML
55,70 €
500 ML
69,20 €
41,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
41,50 €
100 ML
55,70 €
500 ML
69,20 €
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Beilstein:
605307
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
41,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Densité de vapeur
2 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
23.8 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
712 °F
Limite d'explosivité
18 %
Indice de réfraction
n20/D 1.412 (lit.)
pb
96-98 °C (lit.)
Pf
−129 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
Densité
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Clé InChI
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Allyl alcohol is an industrially important olefinic alcohol. It is the raw material for the synthesis of a wide range of allylic derivatives such as allyl diglycol carbonate, allyl glycidyl ether, 1,4-butanediol, poly(styrene-allyl alcohol), etc. These derivatives find application as lens, coupling agents, plasticizers, crosslinking agents and coating additives.[1] Allyl alcohol can be prepared by the rhenium catalyzed-deoxydehydration of glycerol.[2]
The partial oxidation of allyl alcohol over oxygen-precovered gold surface was studied[3].
Application
Utilisé pour induire des lésions hépatiques dans un modèle de souris qui a servi à étudier les mécanismes de l′hépatotoxicité et de la restauration hépatique médiée par les cellules souches.
Allyl alcohol may be used in the preparation of propylene via photocatalytic transfer hydrogenolysis in the presence of Pd/TiO2 catalysts.[4]
Allyl alcohol was used to grow fitter yeast (Saccharomyces cerevisiae)[5].
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis of propylene from renewable allyl alcohol by photocatalytic transfer hydrogenolysis
Caner J, et al.
Catalysis Science & Technology, 4(11), 4093-4098 (2014)
Zeolite-supported iron catalysts for allyl alcohol synthesis from glycerol.
Sanchez G, et al.
Applied Catalysis A: General, 590, 130-142 (2016)
Orla M Wilson et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(14), 4510-4511 (2006-04-06)
We report a particle size dependence for the rate of hydrogenation of allyl alcohol using 1.3-1.9 nm Pd dendrimer-encapsulated nanoparticle (DEN) catalysts. For particles with diameters of <1.5 nm and containing <147 Pd atoms, the modulation in catalytic activity is
Hydrosilylation of allyl alcohol with [HSiMe2OSiO1.5]8: octa (3-hydroxypropyldimethylsiloxy) octasilsesquioxane and its octamethacrylate derivative as potential precursors to hybrid nanocomposites.
Zhang C and Laine RM.
Journal of the American Chemical Society, 122(29), 6979-6988 (2000)
Deoxydehydration of glycerol to allyl alcohol catalyzed by rhenium derivatives.
Canale V, et al.
Catalysis Science & Technology, 4(10), 3697-3704 (2014)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf