B103209
2-Butyne-1,4-diol
99%
Synonyme(s) :
1,4-Butynediol, 1,4-Dihydroxy-2-butyne, 2-Butynediol, Bis(hydroxymethyl)acetylene
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 55 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
238 °C (lit.)
Pf
53-58 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCC#CCO
InChI
1S/C4H6O2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,3-4H2
Clé InChI
DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
305.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
152 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges