Principaux documents
447986
Sigma-Aldrich
3-Butyn-2-ol
97%
Synonyme(s) :
(RS)-1-Butyn-3-ol, (±)-3-Butyn-2-ol, (±)-But-1-yn-3-ol, 1-Butyn-3-ol, 1-Methyl-2-propyn-1-ol, 1-Methylpropargyl alcohol, 2-Hydroxy-3-butyne, 3-Methyl-1-propyn-3-ol
25 ML
172,00 €
100 ML
261,00 €
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
172,00 €
100 ML
261,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HC≡CCH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
172,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
66-67 °C/150 mmHg (lit.)
Densité
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(O)C#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-4(2)5/h1,4-5H,2H3
Clé InChI
GKPOMITUDGXOSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Self-react. G - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Calculation of the molecular ordering parameters of (?)-3-butyn-2-ol dissolved in an organic solution of poly (γ-benzyl-l-glutamate).
Lesot P, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 101(31), 5719-5724 (1997)
Lipase-catalyzed kinetic resolution of 3-butyn-2-ol.
Nakamura K, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 9(24), 4429-4439 (1998)
Vibrational Circular Dichroism within the polarizable continuum model: a theoretical evidence of conformation effects and hydrogen bonding for (S)-(-)-3-butyn-2-ol in CCl4 solution.
Cappelli C, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 106(51), 12331-12339 (2002)
Articles
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.