111600
2-Methyl-2-hexanol
97%
Synonyme(s) :
1,1-Dimethyl-1-pentanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.417 (lit.)
Point d'ébullition
141-142 °C (lit.)
Densité
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(C)(C)O
InChI
1S/C7H16O/c1-4-5-6-7(2,3)8/h8H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
KRIMXCDMVRMCTC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup